Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 178.00 CHF 151.30 |
Informazioni su questo articolo
CHF 151.30
Prezzo di listinoCHF 178.00Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: >2 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)CN[C@@]1([H])[C@@H](C)[C@@]3(CC[C@]4([H])C(=C3C)C(=O)[C@@]5([H])[C@@]4([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]56C)O2
InChI
1S/C27H39NO3/c1-14-11-21-24(28-13-14)16(3)27(31-21)10-8-19-20-6-5-17-12-18(29)7-9-26(17,4)23(20)25(30)22(19)15(27)2/h5,14,16,18-21,23-24,28-29H,6-13H2,1-4H3/t14-,16+,18-,19-,20-,21+,23+,24-,26-,27-/m0/s1
InChI key
CLEXYFLHGFJONT-DNMILWOZSA-N
Gene Information
human ... EBP(10682)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: >2 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble ≥5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - | solubility DMSO: ≥15 |
| Gene Information human ... EBP(10682) | Gene Information human ... EBP(10682) | Gene Information - | Gene Information human ... NR3C2(4306), PGR(5241) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jervine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| J4145-1MG | 04061826675540 |