Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 901.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 901.00
biological source
hamster
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
126002, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse
technique(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL, neutralization: suitable, western blot: 1-2 μg/mL
isotype
IgG1
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Igf1(16000)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| Gene Information mouse ... Igf1(16000) | Gene Information human ... IGFBP1(3484) | Gene Information human ... IL4(3565) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| clone 126002, monoclonal | clone 33627.11, monoclonal | clone 24516, monoclonal |
| biological source hamster | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I9409-500UG | 04061832714868 |