As mentioned on the product specification sheet, this chemical is soluble in 1 N HCl (50 mg/ml). Please note that this product may contain insoluble matter upon solubilizing. Please view the product specification sheet for the requested information: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/963/173/I6379-BULK________SIGMA____.pdf
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 62.40 | |
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 102.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Form:
crystalline
Quality level:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
crystalline
Quality Level
color
white to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3/t11-/m0/s1
InChI key
JWZZKOKVBUJMES-NSHDSACASA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form crystalline | form crystalline | form crystalline |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| color white to yellow | color off-white to tan | color yellow | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Zhuanghui Feng et al.
Theranostics, 9(12), 3501-3514 (2019-07-10)
Identification of proper agents to increase or activate UCP1+ cells in adipose tissues remains a potent therapeutic strategy to combat obesity. Screening systems for UCP1 activators have been previously established and allow for unbiased discovery of effective compound(s). Methods: A
Olivia Sveidahl Johansen et al.
Cell, 184(13), 3502-3518 (2021-05-29)
Thermogenic adipocytes possess a therapeutically appealing, energy-expending capacity, which is canonically cold-induced by ligand-dependent activation of β-adrenergic G protein-coupled receptors (GPCRs). Here, we uncover an alternate paradigm of GPCR-mediated adipose thermogenesis through the constitutively active receptor, GPR3. We show that
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I6379-1G | 04061825982373 |
| I6379-500MG | 04061832072067 |
| I6379-5G | 04061832091532 |
| I6379-100MG | 04061832072050 |
-
What can be used to make a solution of (R)-(−)-Isoproterenol, Product I6379?
1 answer-