Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 0.5 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 394.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
secondary antibodies
clone
BM-23, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:4,000, western blot: suitable, capture ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| technique(s) capture ELISA: suitable, indirect ELISA: 1:4,000, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:20,000-1:40,000 using 1 μg/ml bovine IgG for coating | technique(s) dot blot: suitable, indirect ELISA: 1:1000 | technique(s) indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000 |
| conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I6137-.5ML | 04061833857687 |