Vai a
I3500
Indoxyl acetate
≥95% (GC)
Sinonimo/i:
3-Indolyl acetate, 3-Acetoxyindole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-154-2
Beilstein/REAXYS Number:
143086
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
powder
mp
128-130 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
InChI key
JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Indoxyl acetate:
  • has been used to prepare free indoxyl for fermentor feeds and for in vitro 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate (DAHP) synthase inactivation assays[1]
  • may be used as the potential substrate for the evaluation of carbonic anhydrases (CAs) esterase activity[2]
  • may be used to prepare indoxyl acetate differential disk to evaluate the indoxyl acetate hydrolysis test for the differentiation of Campylobacter species[3]
Biochem/physiol Actions
Indoxyl acetate (IA) can be used as a substrate to detect acetylcholinesterase (AChE) activity. It may also have the potential to be used as a suitable substrate for fast and easy detection of lipase activity.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
259047H339863797
Indoxyl acetate ≥95% (GC)
Sigma-Aldrich
I3500
Indoxyl acetate
assay
≥95% (GC)
assay
99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥80% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
128-130 °C (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
I3500-1G04061833856147
I3500-250MG04061833856154
I3500-5G04061833856161