Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 432.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 432.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartirecombinant
expressed in E. coli
Quality Level
clone
HBV 320, monoclonal
assay
95% (SDS-PAGE)
mol wt
14 kDa
concentration
~1 mg protein/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
Biochem/physiol Actions
Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
Recombinant (1-144) of HBV core antigen. Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
Physical form
Solution in 7.5 mM phosphate buffer (pH 7.2), 75 mM NaCl, and 50% glycerol solution.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 14 kDa | mol wt 22 kDa (plus 114 kDa galactosidse) | mol wt 18 kDa | mol wt 39 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag) |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H7410-100UG | 04061838071224 |