Vai a
H5142
20-Hydroxyecdysone
≥93% (HPLC), ecdysteroid hormone, powder
Sinonimo/i:
β-Ecdysone, 2β,3β,14α,20β,22,25-Hexahydroxy-7-cholesten-6-one, Ecdysterone, Insect moulting hormone, Polypodine A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 177.00
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 323.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 700.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1917578
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
powder
CHF 177.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
20-Hydroxyecdysone, ≥93% (HPLC), powder
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
alcohol: soluble
application(s)
agriculture
environmental
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@@](C)(O)[C@H](O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O7/c1-23(2,32)9-8-22(31)26(5,33)21-7-11-27(34)16-12-18(28)17-13-19(29)20(30)14-24(17,3)15(16)6-10-25(21,27)4/h12,15,17,19-22,29-34H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,17-,19+,20-,21-,22+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
Application
20-Hydroxyecdysone has been used:
  • in Leibovitz′s dissecting medium for culturing sorting zone and neuropil-associated glia and antennal lobes of Manduca sexta
  • in Schneider′s medium to reproduce ex-vivo imaginal disc eversion
  • as a supplement in Mcl8 medium for culturing Drosophila wing imaginal discs
Biochem/physiol Actions
20-Hydroxyecdysone is an ecdysteroid hormone that plays a key role in insect development, cell proliferaton, growth and apoptosis by controlling gene expression involved in molting and metamorphosis. It acts through a heterodimeric receptor comprising the ecdysone receptor and the ultraspiracle proteins (USP).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
H5142-10MG04061833797396
H5142-5MG04061833797419
H5142-25MG04061832850443
Questions
  1. Inquiry About 20-Hydroxyecdysone Preparation Dear company, I have been ordering 20-Hydroxyecdysone for use as a supplement in insect cell culture. Could you kindly share the preparation and dissolving procedure with me? Sincerely,
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in methanol at 20 mg/mL. However, historical data indicates that the material is soluble up to 49 mg/mL in methanol. For use in cell culture, similar rates are expected in ethanol. Stock solutions may be stored in aliquots at -20°C.