Vai a
FD4
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina
average mol wt 3,000-5,000
Sinonimo/i:
FITC–destrano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 180.00
250 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 302.00
1 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 865.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 180.00
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 3,000-5,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
technique(s)
HPLC: suitable
color
light yellow to dark orange
solubility
H2O: 25 mg/mL
suitability
suitable for HPLC, suitable for fluorescence indicator, suitable for fluorescent labeling techniques
application(s)
life science and biopharma
metabolomics
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
Il destrano-FITC, noto anche come destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina è un marker polivalente il cui impiego è assai diffuso nella ricerca su cellule e tessuti e nelle indagini biochimiche. Questo composto si ottiene per unione di un colorante fluorescente, il FITC (fluoresceina isotiocianato), con il destrano, un polisaccaride costituito da molecole di glucosio che presenta ramificazioni di lunghezza variabile. I destrani-FITC sono funzionali all′analisi della permeabilità di cellule e tessuti, poiché forniscono informazioni quantitative di vitale importanza e per questo sono considerati indispensabili nella ricerca biomedica come in quella biochimica.
Il destrano-FITC, in particolar modo nella forma con peso molecolare medio pari a 4000, svolge un ruolo cruciale nelle indagini biochimiche orientate allo studio della barriera ematoencefalica (BBB). Viene utilizzato come strumento sicuro per la valutazione della permeabilità di soluti, ioni e proteine attraverso la BBB, favorendo così una comprensione più profonda del fenomeno dell′integrità della barriera e delle sue possibili alterazioni. È un contributo impareggiabile all′indagine sui processi biochimici, che permette di far luce sui meccanismi di difesa del cervello.
Nell′ambito della ricerca biochimica, inoltre, il destrano-FITC gioca un ruolo cardinale negli studi sul tema della permeabilità cellulare. Il suo contributo ricomprende anche la valutazione della permeabilità della BBB e l′estensione delle alterazioni nella BBB, aspetti fondamentali nella ricerca nell′ambito delle neuroscienze e del drug delivery. Tutti questi aspetti della ricerca biochimica sono essenziali per la comprensione dei meccanismi patologici e per definire strategie terapeutiche efficaci.
Oltre a questo, il destrano-FITC è ormai considerato una pietra angolare negli studi cardiovascolari, in quelli sulla microcircolazione e in quelli sulla perfusione. Il destrano marcato opera come tracciante di flusso fluorescente per misurare processi cruciali quali il flusso sanguigno, l′integrità di membrana, il drenaggio vascolare e l′eliminazione renale. Per concludere, il destrano-FITC ha dimostrato di essere una risorsa indispensabile nel campo della biologia, della biochimica e della medicina, e di aprire le porte ad una comprensione approfondita della complessità dei processi legati alla permeabilità cellulare e tissutale e all′integrità della barriera ematoencefalica nella duplice prospettiva fisiologica e patologica.
Application
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina per il possibile utilizzo negli studi di perfusione negli animali.
Il FITC-destrano viene utilizzato ampiamente nella ricerca sulla microcircolazione e la permeabilità cellulare con la microfluorimetria. Il FITC-destrano è stato utilizzato per studiare la permeabilità capillare e la porosità delle pareti delle cellule vegetali. Le proteine plasmatiche hanno mostrato di non legarsi al FITC-destrano.
Il FITC-destrano viene utilizzato nella ricerca cardiovascolare, sulla microcircolazione, sulla perfusione e sulla permeabilità del monostrato cellulare e della membrana cellulare come tracciante fluorescente del flusso per misurare processi quali il flusso sanguigno, il danneggiamento della membrana, il drenaggio vascolare e l′eliminazione renale. I FITC-destrani di piccole dimensioni vengono utilizzati anche per misurare processi quali l′endocitosi e la permeabilità delle giunzioni cellulari. I FITC-destrani da 5 kDa possono essere adoperati per calibrare le misurazioni della diffusione su microscala. I FITC-destrani da 5 kDa possono essere utilizzati per misurare la permeabilità intestinale nella ricerca sulla disfunzione della barriera intestinale.
Il destrano marcato con fluoresceina isotiocianato è stato usato:
  • come tracciante in studi di permeabilità di membrana[1]
Biochem/physiol Actions
Il destrano-FITC viene utilizzato diffusamente nella ricerca in campo biologico e in fisiologia come tracciante fluorescente multiuso. La sua azione primaria interessa la valutazione della permeabilità delle barriere biologiche, come la barriera ematoencefalica, le membrane cellulari e le pareti vascolari. Viene impiegato anche per lo studio dei meccanismi di captazione cellulare, endocitosi e permeabilità delle giunzioni cellulari, con particolare riguardo per i processi cellulari essenziali. Il destrano-FITC contribuisce alla misurazione del flusso sanguigno, del drenaggio vascolare e dell′eliminazione renale, fornendo elementi utili per una migliore comprensione della dinamica della microcircolazione e di quella dei capillari. Oltre a ciò, questo marker si rivela utile nella comprensione delle proprietà di tessuti ed organi e può essere impiegato come valido strumento per il tracciamento delle molecole, contribuendo così all′esplorazione di un ampio ventaglio di fenomeni biochimici.
Features and Benefits
  • Indicato per la ricerca biochimica biomedicale
  • Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
Preparation Note
Sigma testa la solubilità dei FITC-destrani in acqua, a concentrazioni pari o superiori a 25 mg/ml. Le soluzioni devono essere conservate al riparo dalla luce. In vivo, il FITC-destrano è stabile per oltre 24 ore.
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di destrani disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
FD20FD40FD150S
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
synthetic
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
suitability
suitable for HPLC, suitable for fluorescent labeling techniques, suitable for fluorescence indicator
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Contenuto correlato
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Zijuan Zhou et al.
Frontiers in immunology, 8, 1468-1468 (2017-11-28)
Activation of the TNF-α receptor (TNFR) leads to an inflammatory response, and anti-TNF therapy has been administered to reduce inflammation symptoms and heal mucosal ulcers in inflammatory bowel disease (IBD). Bromelain, a complex natural mixture of proteolytic enzymes, has been
Nathan J Klingensmith et al.
Shock (Augusta, Ga.), 50(2), 178-186 (2017-10-13)
Honokiol is a biphenolic isolate extracted from the bark of the magnolia tree that has been used in traditional Chinese and Japanese medicine, and has more recently been investigated for its anti-inflammatory and antibacterial properties. Honokiol has previously been demonstrated
M Boido et al.
Scientific reports, 9(1), 6402-6402 (2019-04-27)
Advanced therapies which combine cells with biomaterial-based carriers are recognized as an emerging and powerful method to treat challenging diseases, such as spinal cord injury (SCI). By enhancing transplanted cell survival and grafting, biomimetic hydrogels can be properly engineered to
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
FD4-1G04061826682609
FD4-100MG04061833622445
FD4-250MG04061833622452