Vai a
F8764
Fast Red TR Salt hemi(zinc chloride) salt
Sinonimo/i:
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt, Azoic Diazo No. 11
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6Cl2N2 · 0.5 ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.19
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
37085
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
composition
Dye content, >90%
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1C
Classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
J D Cooper et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 126(3), 297-306 (1982-12-23)
The estimation of acid phosphatase (EC 3.1.3.2) in serum by reaction rate analysis, utilising alpha-naphthyl phosphate as substrate and a diazonium salt (Fast Red TR) for colour development is examined. In the absence of substrate the occurrence of a pseudo
The effects of 4-chloro-ortho-toluidine (fast red TB) acute intoxication on rats and guinea pigs. Part III: The effect in vitro on viability of rat thymic and splenic lymphocytes, and on guinea pig granulocyte adherence, chemotaxis and phagocytosis.
A Godlewski et al.
Folia morphologica, 55(4), 259-260 (1996-01-01)
Daniela Meier et al.
Cancer medicine, 10(1), 286-296 (2020-11-13)
Osteosarcoma is a cancer of pathological bone remodeling with high mortality and severe comorbidity. New therapies are urgently needed. Activin A, a member of the transforming growth factor β (TGFβ) superfamily, has been suggested to stimulate proliferation and invasion of