Vai a
F8014
Ferrichrome Iron-free from Ustilago sphaerogena
Sinonimo/i:
Deferriferrichrome
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 150.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 582.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H45N9O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
687.70
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
CHF 150.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
C\C(CC(O)=O)=C/C1=[O][Fe]2345ON1CCCC6NC(=O)CNC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCN(O2)C(\C=C(\C)CC(O)=O)=[O]3)NC(=O)C(CCCN(O4)C(\C=C(/C)CC(O)=O)=[O]5)NC6=O
InChI
1S/C27H45N9O12/c1-16(37)34(46)10-4-7-19-25(43)30-14-23(41)28-13-22(40)29-15-24(42)31-20(8-5-11-35(47)17(2)38)26(44)33-21(27(45)32-19)9-6-12-36(48)18(3)39/h19-21,46-48H,4-15H2,1-3H3,(H,28,41)(H,29,40)(H,30,43)(H,31,42)(H,32,45)(H,33,44)/t19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
ZFDAUYPBCXMSBF-ACRUOGEOSA-N
Biochem/physiol Actions
Growth-promoting iron chelator
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
12310F4165F6008
Iron ≥99%, reduced, powder (fine)
Sigma-Aldrich
12310
Iron
Ficina powder, ≥0.1 unit/mg solid
Sigma-Aldrich
F4165
Ficina
Ficina lyophilized powder
Sigma-Aldrich
F6008
Ficina
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)