Vai a
F7817
Fumonisin B2 solution
1.4 mM in DMSO
Sinonimo/i:
Fumonisin B2, Ready Made Solution, FB2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 381.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H59NO14
Numero CAS:
Peso molecolare:
705.83
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-664-3
Quality level:
CHF 381.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
mol wt
705.83
Quality Level
concentration
1.4 mM in DMSO
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)CCCCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)
InChI key
UXDPXZQHTDAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3414234485234139
Fumonisin B2 solution ~50 μg/mL in acetonitrile: water (50:50), analytical standard
Supelco
34142
Fumonisin B2 solution
Fumonisin B1 solution ~50 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
Supelco
34139
Fumonisin B1 solution
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
705.83
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
concentration
1.4 mM in DMSO
concentration
~50 μg/mL in acetonitrile: water (50:50)
concentration
-
concentration
~50 μg/mL in acetonitrile: water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F7817-500UL04061838031105