Vai a
F7001
5-Fluorotryptamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11FN2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.67
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
220-307-5
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(F)cc12
InChI
1S/C10H11FN2.ClH/c11-8-1-2-10-9(5-8)7(3-4-12)6-13-10;/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2;1H
InChI key
YZAWADGJXKCLTI-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CDS008022860255134228
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F7001-250MG04061833284834
F7001-500MG04061832534725