Vai a
F6127
Fludrocortisone acetate
synthetic, ≥98%, glucocorticoid activity, powder
Sinonimo/i:
9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione acetate, 9-Fluorocortisol acetate, 9-Fluorohydrocortisone acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 94.80
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 377.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H31FO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-180-4
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Quality level:
CHF 94.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fludrocortisone acetate, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Level
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C23H31FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
SYWHXTATXSMDSB-GSLJADNHSA-N
Gene Information
human ... NR3C2(4306)
General description
Fludrocortisone acetate is secreted by adrenal cortex. It increases the reabsorption of sodium and secretion of potassium and hydrogen. Fludrocortisone is used to treat cerebral salt wasting syndrome and adrenal insufficiency. Fludrocortisone improves the sensitivity of blood vessels to catecholamines and increases the blood volume.
Biochem/physiol Actions
Fludrocortisone acetate is a synthetic corticosteroid with more mineralocorticoid than glucocorticoid activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F01800001273003BP159
Fludrocortisone acetate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0180000
Fludrocortisone acetate
Fludrocortisone acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1273003
Fludrocortisone acetate
Fludrocortisone acetate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP159
Fludrocortisone acetate
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Effect of treatment with low doses of hydrocortisone and fludrocortisone on mortality in patients with septic shock
Annane D, et al.
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 288(7), 862-871 (2002)
Dong-Min Kim et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 22(11), 3273-3276 (2007-07-10)
Hyperkalaemia is a commonly encountered problem in dialysis patients with end-stage renal disease (ESRD). The aim of the present study was to assess the effect of fludrocortisone acetate (FCA) on reducing serum potassium levels in haemodialysis (HD) patients with hyperkalaemia.
Clinical Pharmacology Made Incredibly Easy! (2009)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F6127-1G04061826236581
F6127-5G04061832850153