Vai a
F5428
Riduttore Fiske-Subbarow
Sinonimo/i:
Fiske-Subbarow Reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 188.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 188.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
Application
For the determination of inorganic phosphorous.
Preparation Note
Formulation of 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, sodium sulfite, and sodium bisulfite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
463452151721516
SWAGELOK® Reducer stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK, for 1/8 in. tube
21517
SWAGELOK® Reducer
SWAGELOK® Reducer SWAGELOK® 400-R-2, brass, 1/4 in. SWAGELOK, for 1/8 in. tube
21516
SWAGELOK® Reducer
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Riduttore Fiske-Subbarow
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michaela Vlkova et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(2), e2709-e2709 (2014-03-04)
In East Africa, Phlebotomus orientalis serves as the main vector of Leishmania donovani, the causative agent of visceral leishmaniasis (VL). Phlebotomus orientalis is present at two distant localities in Ethiopia; Addis Zemen where VL is endemic and Melka Werer where
Fiske, C.H. and SubbaRow, Y.
The Journal of Biological Chemistry, 66(375) (1925)
Lu Su et al.
The EMBO journal, 38(8) (2019-03-13)
SREBPs are master regulators of lipid homeostasis and undergo sterol-regulated export from ER to Golgi apparatus for processing and activation via COPII-coated vesicles. While COPII recognizes SREBP through its escort protein SCAP, factor(s) specifically promoting SREBP/SCAP loading to the COPII
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F5428-25G04061833618264