Vai a
F4759
Bovine Fibronectin
from bovine plasma, powder, suitable for cell culture
Fibronectin bovine plasma
Sinonimo/i:
Fibronectina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 325.00
2 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 569.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’100.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
EC Number:
289-149-2
MDL number:
Biological source:
bovine plasma
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
≥1 mg protein/mL
Mol wt:
~450 kDa
CHF 325.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fibronectina da plasma bovino, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
form
powder
mol wt
~450 kDa
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
concentration
≥1 mg protein/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... FN1(2807940)
General description
La fibronectina è una glicoproteina con diversi domini. Comprende un dominio di legame centrale N-terminale e un dominio di legame per l′eparina. La fibronectina da plasma bovino ha catene polipeptidiche con legami disolfuro e corrisponde a un peso molecolare di 220 e 215 kDa.
Le fibronectine sono glicoproteine di adesione che si trovano sia nelle proteine della parete cellulare sia nel plasma. La fibronectina (FN) è una glicoproteina multifunzionale il cui gene, nell′uomo, è localizzato sul cromosoma 2q34-36. Questo gene si estende per 75 kb e contiene 50 esoni. Il gene presenta due in isoforme principali, una solubile e una insolubile. La prima è presente nel plasma, mentre la forma insolubile risiede nei tessuti e nella matrice extracellulare (ECM) della cartilagine. Esistono circa 20 diverse forme di FN dovute allo splicing alternativo di una regione variabile e di due esoni di tipo III chiamati extra domini A e B.[1]
Application
La fibronectina da plasma bovino è usata per le seguenti applicazioni:
  • Rivestimento dei coprivetrini per la coltura di cellule stromali della decidua (DEC)[2]
  • Saggi del movimento cellulare (rivestimento delle piastre di coltura con fibronectina)[3]
  • Diffusione cellulare e immunofluorescenza[4]
  • Specificità delle proteine[5]
  • Integrazione di sensori a film in chip microfluidici[6]
  • Analisi istologiche e immunoistochimiche (IHC)[7]
  • Colture cellulari primarie da pazienti con carcinoma del polmone[8]
Biochem/physiol Actions
La fibronectina è un regolatore del processo di scaffolding delle proteine. Coordina processi cellulari come le funzioni delle piastrine, la cicatrizzazione delle ferite, l′adesione e l′aggregazione.Studi recenti hanno mostrato come le cellule della polpa dentale umana (HDP) fanno affidamento sulla fibronectina (FN) per l′adesione iniziale e la successiva migrazione. La fibronectina può presentare attività mitogena e promuovere quindi la proliferazione delle cellule; ha un ruolo inoltre nella regolazione del processo di differenziamento delle celle della polpa in odontoblasti. La presenza della fibronectina sembra avere influenza sul destino e sullo sviluppo delle cellule HDP, in particolare per quanto riguarda il loro differenziamento in odontoblasti, che sono responsabili per la formazione, nei denti, della dentina.
Disclaimer
Nelle condizioni di fornitura, questo prodotto deve essere conservato a -20 °C perché si mantenga attivo per almeno due anni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F1056F0635F0556
Fibronectina lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
F1056
Fibronectina
Fibronectina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
F0635
Fibronectina
Fibronectina cell culture derived, ~0.5 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
F0556
Fibronectina
biological source
bovine plasma
biological source
human plasma
biological source
rat plasma
biological source
human fibroblasts
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile-filtered
concentration
≥1 mg protein/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
~0.5 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
~450 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
31 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibronectina da plasma bovino
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
Active Filters
  1. charleston SC
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    culture reagent
    this works great for coating plates for cell culture
    Helpful?