Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 599.00 | |
| 10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 606.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98%
storage condition
protect from light
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
InChI key
JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98.5% (HPLC) | assay - | assay >98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| fluorescence λex 380 nm; λem 515 nm | fluorescence λex 385 nm; λem 524 nm in 0.1 M borate pH 9.5 (after derivatization with glutathione) | fluorescence - | fluorescence λex 360 nm; λem 410 nm (pH 8.5), λex 383 nm; λem 528 nm (Reaction product) |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F4383-1MG | 04061833617700 |
| F4383-25MG | 04061833617717 |
| F4383-10MG | 04061832534688 |