Vai a
F0644
Shake flasks, triple baffled
borosilicate glass flask, working volume 250 mL
Sinonimo/i:
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
12 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 480.00
CHF 456.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Binding type:
non-treated surface
Material:
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 12 ea
Feature:
without cap
CHF 456.00
Prezzo di listinoCHF 480.00Risparmia il 5%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 12 ea
H
13.5 cm
base diam.
8.8 cm
working volume
250 mL
binding type
non-treated surface
Other Notes
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F0769F0894F0152
material
beaded neck neck, borosilicate glass flask
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
material
beaded neck neck, borosilicate glass , glass flask
material
beaded neck transparent polycarbonate flask
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
feature
cap: no, graduations 25 mL, without cap
working volume
250 mL
working volume
1,000 mL
working volume
-
working volume
-
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 4
base diam.
8.8 cm
base diam.
13 cm
base diam.
16 cm
base diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shake flasks, triple baffled
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F0644-12EA04061833575109