Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 95.40 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 386.00 CHF 328.10 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H36MgN6O6S2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
713.12 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Esomeprazole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -128 to -146°, c = 0.5 in methanol
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.COc1ccc2n([Mg]n3c(nc4cc(OC)ccc34)S(=O)Cc5ncc(C)c(OC)c5C)c(nc2c1)S(=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q2*-1;+2;/t2*24-;;/m00../s1
InChI key
LGRFYKXKCZKDLS-DIYDTZFBSA-N
General description
Esomeprazole is the (S)-isomer of omeprazole. It blocks the H+/K+-ATPase enzyme and lowers the release of hydrochloric acid by gastric parietal cells. Esomeprazole is used for treating gastroesophageal reflux disease (GERD).
Application
Esomeprazole magnesium hydrate has been used to induce intracellular acidification in an ATP12A-independent manner.
Biochem/physiol Actions
Esomeprazole magnesium dihydrate is a leading proton pump inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator AstraZeneca | originator - | originator - | originator - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?