Vai a
E7877
cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl cis,cis-11,14-eicosadienoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 173.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H38O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.53
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
CHF 173.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant oil (Safflower)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-20H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
InChI key
GWJCFAOQCNNFAM-ZDVGBALWSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E2012E6001E6885
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥98% (GC)
assay
≥97% (capillary GC)
assay
≥98%
assay
≥98%
biological source
plant oil (Safflower)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant (jojoba)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
oil
form
liquid
form
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)