Vai a
E7265
Big Endothelin 39 rat
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 523.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C192H292N50O58S5
Numero CAS:
Peso molecolare:
4389.00
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
CHF 523.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Edn1(24323)
General description
Big endothelin-1 is a 39 amino acid peptide, which is synthesized and secreted by vascular smooth muscle and endothelium cells. It is produced as an inactive enzyme, and is cleaved and activated by serine and aspartic proteases and metalloproteinases. Activated form is called ET-1, which is a potent vasoconstrictor. ET-1 is also produced by the action of endothelin converting enzyme (ECE) on big-ET-1. In guinea pigs, big-ET-1 causes the release of prostanoids and thromboxanes.[1][2][3]
Application
Big Endothelin 39 rat has been used for charting of a standard curve in the study of the role of ET-1 in ventricular dilatation.[4]
Biochem/physiol Actions
Precursor of Endothelin-1; vasoconstrictor activity appears to be due to its conversion to endothelin 1 by endothelin converting enzyme in the tissue.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E7764E9012E9137
Endothelin 1 ≥97% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
E7764
Endothelin 1
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Edn1(24323)
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Gene Information
human ... EDN2(1907)
Gene Information
human ... EDN3(1908)
rat ... Edn3(366270)
UniProt accession no.
P22388
UniProt accession no.
P05305
UniProt accession no.
P20800
UniProt accession no.
P13207, P14138
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E7265-.1MG04061832676760