E5641
Sinonimo/i:
(±)11,12-EpETrE, 11,12-EET
Proprietà
200
≥95%
~100 μg/mL in ethanol
omega FAs
−20°C
CCCCC\C=C\CC1OC1C\C=C\C\C=C\CCCC(O)=O
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-9-12-15-18-19(23-18)16-13-10-7-6-8-11-14-17-20(21)22/h6,8-10,12-13,18-19H,2-5,7,11,14-17H2,1H3,(H,21,22)/b8-6+,12-9+,13-10+
DXOYQVHGIODESM-ATELOPIESA-N
Descrizione
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
3 - Flammable liquids
WGK 1
48.2 °F - closed cup
9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Non trovi la versione di tuo interesse?
Categorie correlate
Biochemicals