Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 310.00 CHF 263.50 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41115603
CHF 263.50
Prezzo di listinoCHF 310.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartielectrode L
110 mm
stem O.D.
6 mm
General description
The combination of a pH indicating and Ag/AgCl reference half-cell in one electrode provides ease of handling and smaller sampling requirements. Combination double junction electrodes are Tris compatible with a maximum temperature of 80°C, and are recommended for proteins, metal ions, sulfides or other substances that will react with either Ag or AgCl. Combination Ag/AgCl electrodes are suggested for higher temperature applications (100°C). Both types supplied with a 30 in. lead.
Temperature Range:
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Temperature Range:
- -5 to 100°C Continuous Use
- -5 to 130°C Intermittent Use
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| electrode L 110 mm | electrode L 120 mm | electrode L 55 mm , with bulb guard | electrode L 120 mm |
| stem O.D. 6 mm | stem O.D. 8 mm | stem O.D. 8 mm | stem O.D. 8 mm |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E5634-1EA | 04061826761779 |