Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 36.70 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41116155
CHF 36.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
silicone
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
size
76-76 mm , mold
tip size
-3 mm
color
maroon
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| size 76-76 mm , mold | size 76-76 mm , mold | size 55-76 mm , mold | size 55-76 mm , mold |
| tip size -3 mm | tip size -3 mm | tip size -4 mm | tip size -4 mm |
| description double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold | description double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold | description - | description - |
| color maroon | color clear | color clear | color maroon |
| cavity size × depth 7-14 mm -3 mm | cavity size × depth 7-14 mm -3 mm | cavity size × depth 7-14 mm -4 mm | cavity size × depth 7-14 mm -4 mm |
| material silicone | material silicone | material silicone | material silicone |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E4265-1EA | 04061833451137 |