Vai a
E3625
16-Epiestriol
≥93% (HPLC), estradiol metbolite, powder
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratriene-3,16β,17β-triol, 16β-Hydroxy-17β-estradiol, 3,16β,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 316.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
208-937-9
MDL number:
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
powder
CHF 316.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
16-Epiestriol, ≥93% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 0.98-1.02 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1CC(O)C2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
16-Epiestriol is found naturally in various animals, plants, and fungal yeast. It potentially inhibits the growth of colistins and carbapenem-resistant A. baumannii [1]
16-Epiestriol, an estradiol metabolite, possesses anti-inflammatory properties but no glycogenic properties.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E3625-100MG04061835506293