Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 101.00 CHF 85.85 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 326.00 CHF 277.10 |
Informazioni su questo articolo
CHF 85.85
Prezzo di listinoCHF 101.00Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl.CCC1(Cc2ccccc2O1)C3=NCCN3
InChI
1S/C13H16N2O.ClH/c1-2-13(12-14-7-8-15-12)9-10-5-3-4-6-11(10)16-13;/h3-6H,2,7-9H2,1H3,(H,14,15);1H
InChI key
DWOIUCRHVWIHAH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: >20 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: >20 mg/mL | solubility H2O: 15 mg/mL, clear |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?