Vai a
E2011
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
from fish oil, ≥99% (GC), liquid, 5-Lipoxygenase inhibitor
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
EPA, Timnodonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 428.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 517.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 716.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’440.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714433
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Quality level:
CHF 428.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, ≥99%
biological source
fish oil
Quality Level
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689), Pparg(19016)
rat ... ALOX5(25290)
General description
Eicosapentaenoic acid is a polyunsaturated fatty acid (PUFAs) and is synthesized from linolenic acid. It is distributed in phospholipid bilayers of the cell membrane, synaptic membranes of the brain and retina. It is obtained majorly from fish oil, seaweed, phytoplankton, and camelina. Being an Omega-3 fatty acid, it shows cis-trans conformations.
Application
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid has been used:
  • to test pharmacologic effect on steatosis in hepatocytes
  • as an analytical standard in Raman spectra measurements to characterize human breast cancer samples
  • in lipid peroxidation assay in mouse embryonic fibroblasts and in pre-treatment of cells for cell viability studies
Biochem/physiol Actions
5-Lipoxygenase inhibitor; reduces thromboxane A2 production.
Eicosapentaenoic acid (EPA) is essential for healthy living and alleviates obesity. It decreases the triglyceride levels by modulating very-low-density lipoprotein(VLDL) levels.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
44864E6627L2376
Linolenic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
L2376
Linolenic acid
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99%
form
liquid
form
-
form
film or powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Che-Hsin Lee et al.
International journal of molecular sciences, 15(6), 10334-10349 (2014-06-12)
Recent studies have shown that free fatty acids are associated with chronic inflammation, which may be involved in vascular injury. The intake of eicosapentaenoic acid (EPA) can decrease cardiovascular disease risks, but the protective mechanisms of EPA on endothelial cells
Omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid and their mechanisms of action on apolipoprotein B-containing lipoproteins in humans: a review
Oscarsson J and Hurt-Camejo E
Lipids in Health and Disease, 16(1), 149-149 (2017)
Nutrition and traumatic brain injury: improving acute and subacute health outcomes in military personnel (2011)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E2011-10MG04061833602386
E2011-50MG04061833602409
E2011-100MG04061838063663
E2011-25MG04061833602393
Questions
Reviews
Active Filters
  1. SETU, Kilkenny road , Carlow Ireland
    • Reviews 3
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    ok
    good service and product quality, arrived on time and the correct chemical.
    Helpful?