Vai a
E1905
(+)-etomoxir
≥98% (HPLC), powder, CPT-1 inhibitor
Sinonimo/i:
Acido R(+)-2-[6-(4-clorofenossi)esil]-ossirano-2-carbossilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 255.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 891.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18ClO4 · Na · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.76
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 255.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(+)-etomoxir, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: freely soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)[C@@]2(CCCCCCOc1ccc(Cl)cc1)CO2
InChI
1S/C15H19ClO4.Na.H2O/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/t15-;;/m1../s1
InChI key
WENJLJJSJDAJDN-QCUBGVIVSA-M
General description
Il sale sodico idrato di (+)-etomoxir appartiene al gruppo di composti di ossirano-acido carbossilico e media la canalizzazione metabolica dei precursori degli acidi grassi. Favorisce lo stress ossidativo nelle cellule T e ne previene la differenziazione. Inibisce l′ossidazione degli acidi grassi e promuove la fame e l′assunzione di cibo.[1] L′etomoxir indebolisce i tumori mediati dalle cellule soppressorie di derivazione mieloide e potrebbe esercitare un potenziale terapeutico.
Application
Il sale sodico idrato di (+)-etomoxir è stato utilizzato come inibitore della carnitina palmitoiltransferasi 1 (CPT-1) in linee cellulari di tumore della mammella e in tumori del topo. È stato adoperato anche come inibitore dell′ossidazione degli acidi grassi nelle cellule epiteliali prostatiche primarie umane e nei linfociti.
Biochem/physiol Actions
Inibitore irreversibile della O-carnitina palmitoiltransferasi-1 (CPT-1); attivatore di PPARα
Packaging
Conservare in un contenitore sigillato, al riparo dalla luce.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
236020M3935S7198
Etomoxir A cell-permeable, irreversible, and stereospecific compound that is shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity in the mitochondria of rat heart H9c2 myoblastic cells.
Sigma-Aldrich
236020
Etomoxir
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: freely soluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL (or water)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white
color
white
color
light yellow to dark yellow
color
white to off-white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
The CPT1a inhibitor, etomoxir induces severe oxidative stress at commonly used concentrations
OConnor RS, et al.
Scientific Reports, 8(1), 6289-6289 (2018)
Etomoxir mediates differential metabolic channeling of fatty acid and glycerol precursors into cardiolipin in H9c2 cells
Xu FY, et al.
Journal of Lipid Research, 44(2), 415-423 (2003)
Inhibition of fatty acid oxidation modulates immunosuppressive functions of myeloid-derived suppressor cells and enhances cancer therapies
Hossain F, et al.
Cancer immunology research, 3(11), 1236-1247 (2015)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E1905-25MG04061833602317
E1905-5MG04061833602324
Questions
  1. What are the specific inhibitor recommendations for beta oxidation?
    1 answer
    1. For an inhibitor for beta oxidation, the following products may be of interest:
      •E1905 (+)-Etomoxir sodium salt hydrate
      •5.09455 InSolution Etomoxir
      •M5199 Meldonium dihydrate