Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 385.00 | |
| 100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 862.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
EHNA hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CCCCCC[C@H]([C@H](C)O)n1cnc2c(N)ncnc12
InChI
1S/C14H23N5O.ClH/c1-3-4-5-6-7-11(10(2)20)19-9-18-12-13(15)16-8-17-14(12)19;/h8-11,20H,3-7H2,1-2H3,(H2,15,16,17);1H/t10-,11+;/m0./s1
InChI key
VVDXNJRUNJMYOZ-VZXYPILPSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL | solubility water: 25 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E114-25MG | 04061833601402 |
| E114-100MG | 04061832947488 |