Vai a
D8816
N-(3,3-Diphenylpropyl)glycinamide
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N20C
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 84.70
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20ON2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 84.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble 26 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O/c18-17(20)13-19-12-11-16(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H2,18,20)
InChI key
BYGXICRJQZKUPA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamate receptor open channel blocker.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S5192D8190S4443
SB 222200 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5192
SB 222200
SCH-28080 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S4443
SCH-28080
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble 26 mg/mL
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
light yellow
color
yellow
color
white to light tan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D8816-5MG04061832082028