Vai a
D8812
Dispo-Biodialyzer
MWCO 2 kDa
Sinonimo/i:
Harvard Bioscience 740705, dialysis unit, dialyzer, disposable dialysis unit, small sample diallysis unit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’240.00
CHF 1’054.00
100 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’840.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
CHF 1’054.00
Prezzo di listinoCHF 1’240.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
pore size
2 kDa MWCO
General description
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D8687D9062D9187
Dispo-Biodialyzer MWCO 10 kDa
D9062
Dispo-Biodialyzer
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
packaging
-
pore size
2 kDa MWCO
pore size
1 kDa MWCO
pore size
10 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispo-Biodialyzer
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)