Vai a
D8571
DNSP-11 Peptide
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Dopamine neuron stimulating peptide-11
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H81N15O18 · xC2HF3O2
Peso molecolare:
1180.27 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
DNSP-11 trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
1180.27 Da
packaging
pkg of 1 mg
color
white to off-white
solubility
H2O: >2 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
DNSP-11 is an 11-mer peptide from the pro-GDNF domain with neurotrophic and neuroprotective activity toward dopamine neurons.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
V7754P1614K2644
V5 Peptide ≥97% (HPLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
V7754
V5 Peptide
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
film
packaging
pkg of 1 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
mol wt
1180.27 Da
mol wt
calculated mol wt 1524.78 Da
mol wt
calculated mol wt 1928
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D8571-1MG04061833589748