Vai a
D8394
1,2-Dioleoyl-rac-glycerol
≥97%
Sinonimo/i:
(9Z)-9-Octadecenoic acid 1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester, (±)-1,2-Diolein, 1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, rac-1,2-Dioleoylglycerol, rac-Glycerol 1,2-dioleate, DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0)[rac]
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 186.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 404.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 739.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H72O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
620.99
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1917687
CHF 186.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
impurities
≤3% 1,3-isomer
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
AFSHUZFNMVJNKX-CLFAGFIQSA-N
Application
  • Diacylglycerol acyltransferases from Vernonia and Stokesia prefer substrates with vernolic acid.: Studies enzyme preferences for 1,2-Dioleoyl-rac-glycerol in the biosynthesis of industrially important oils, offering pathways to enhance bio-oil production using specific enzymatic processes (Yu et al., 2006).
Disclaimer
Some isomerization may occur in storage or in solution.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D8394-100MG04061832947365
D8394-10MG04061832947372
D8394-25MG04061833589526