Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’520.00 |
Informazioni su questo articolo
description
non-ionic
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
482.56 g/mol
CMC
1.6 mM (20-25°C), 1.6-1.8
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChI key
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form lyophilized | form powder |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (GC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| description non-ionic | description - | description - | description non-ionic |
| mol wt 482.56 g/mol | mol wt micellar wt 50000 | mol wt - | mol wt micellar avg mol wt 50,000 |
| CMC 1.6 mM (20-25°C), 1.6-1.8 | CMC 100-600 μM | CMC 1.6 mM | CMC 0.15 mM (20-25°C) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Auf dieser Seite wird die Solubilisierung von Membranproteinen mit Produkten von Cytiva dargestellt.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D7658-5G | 04061832888514 |
| D7658-500MG | 04061832888507 |
| D7658-1G | 04061833588666 |