Vai a
D7283
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl chloride
~90%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 810.00
CHF 607.50
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21ClO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.84
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
224-367-3
MDL number:
CHF 607.50
Prezzo di listinoCHF 810.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~90%
Quality Segment
form
powder
mp
117-119  °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](Cl)C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H21ClO5/c1-13-3-7-15(8-4-13)20(23)25-12-18-17(11-19(22)26-18)27-21(24)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-19H,11-12H2,1-2H3/t17-,18+,19+/m0/s1
InChI key
FJHSYOMVMMNQJQ-IPMKNSEASA-N
Application
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl is used as a precursor for the synthesis of unnatural β-D-ribofuranosyl containing nucleosides and nucleotides.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
7087047439752926
Cyanin chloride ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
74397
Cyanin chloride
assay
~90%
assay
90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
117-119  °C
mp
238-244 °C
mp
-
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D7283-1G04061826059166