Vai a
D6679
(2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid sodium salt monohydrate
suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Sodium 2,4-dichlorophenoxyacetate monohydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 198.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 748.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5Cl2NaO3 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.03
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
Form:
powder
CHF 198.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: soluble
application(s)
agriculture
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3.Na.H2O/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12;;/h1-3H,4H2,(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
LNSAEWXPCBLGDX-UHFFFAOYSA-M
Application
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is a synthetic auxin (plant hormone) used in plant cell culture media such as Murashige and Skoog media. 2,4-D is also a widely used herbicide.
Preparation Note
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1878D801672565
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. come deve essere solubilizzato? Preparato in soluzione per essere utilizzato nella crescita cellule vegetali, espianti da cui formare callo?
    1 answer
    1. For product D6679, we have only studied this with being soluble in water. 50 mg/mL. Dissolve 26.1 mg of D6679 in 1 mL of water. Heat may be required to get the material to dissolve.