Vai a
D5878
Digitoxin
≥92% (HPLC), NF-κB inhibitor, powder
Sinonimo/i:
5β,20(22)-Cardenolide-3β,14-diol-3-(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy, Digitoxoside, Lanatoxin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 120.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 206.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 311.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’200.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’110.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H64O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
764.94
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
200-760-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
76678
Assay:
≥92% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 120.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Digitoxin, ≥92% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥92% (HPLC)
form
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
chloroform: soluble
SMILES string
[H][C@@]1(C[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)[C@@H](C)O1)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@]([H])(CC[C@]6([H])[C@]5([H])CC[C@]7(C)[C@]([H])(CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O13/c1-20-36(46)29(42)16-34(49-20)53-38-22(3)51-35(18-31(38)44)54-37-21(2)50-33(17-30(37)43)52-25-8-11-39(4)24(15-25)6-7-28-27(39)9-12-40(5)26(10-13-41(28,40)47)23-14-32(45)48-19-23/h14,20-22,24-31,33-38,42-44,46-47H,6-13,15-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+/m1/s1
InChI key
WDJUZGPOPHTGOT-XUDUSOBPSA-N
General description
Digitoxin is a cardiac glycoside (CG). It is a cardiotonic drug, which exhibits cardiac and anti-cancer properties. Digitoxin inhibits nuclear factor kappa B (NF-κB) signaling. It is used to treat congestive heart failure and cardiac arrhythmia. Digitoxin prevents microtubule formation.
Application
Digitoxin has been used as a labeled drugs for binding sites on human serum albumin (HSA). It has also been used to test its anti-transmissible gastroenteritis virus (TGEV) activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1199002D1800000PHL82516
Digitoxin ≥92% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
D5878
Digitoxin
Digitoxin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1199002
Digitoxin
Digitoxin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D1800000
Digitoxin
Digitoxin phyproof® Reference Substance
PHL82516
Digitoxin
assay
≥92% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
chloroform: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Digitoxin for airway inflammation in cystic fibrosis: preliminary assessment of safety, pharmacokinetics, and dose finding
Zeitlin PL, et al.
Annals of the American Thoracic Society, 14(2), 220-229 (2017)
A stereoselective synthesis of digitoxin and digitoxigen mono-and bisdigitoxoside from digitoxigenin via a palladium-catalyzed glycosylation
Zhou M and George AO
Experimental Hematology & Oncology, 8(19), 4339-4342 (2006)
Comparative interactions of dihydroquinazolin derivatives with human serum albumin observed via multiple spectroscopy
Wang Y, et al.
Applied Sciences, 7(2), 200-200 (2017)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D5878-250MG04061833586945
D5878-5G04061833629642
D5878-1G04061833586938
D5878-500MG04061833586952
D5878-10G04061833468258