Vai a
D2004
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
Sinonimo/i:
p-Dimethylaminobenzaldehyde, DMAB, Ehrlich’s reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 61.70
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 132.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 518.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2NC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-819-0
Beilstein/REAXYS Number:
606802
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
CHF 61.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mp
72-75 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
suitability
suitable for histochemical demonstration of nitro blue tetrazolium reduction in neutrophils
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Dimethylamino)benzaldehyde (DMAB or Ehrlich’s reagent) has been used as a color reagent for the determination of hydroxyproline level.[1]It forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles and primary amines. DMAB is also suitable as a reagent to develop latent fingermarks on paper surfaces yielding impressions that are both colored and photoluminescent.
Forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles and primary amines.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1564778.03057109762
assay
≥99% (TLC)
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
alcohol: passes test (APHA ≤60), hydrochloric acid: passes test
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
72-75 °C (lit.)
mp
72-75 °C (lit.)
mp
75 °C
mp
72-75 °C (lit.)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
327.2 °F - closed cup
flash_point_c
164 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)