Vai a
D200
N,N-Dimethyl-1-phenyl-2-ethanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N · HCl
Peso molecolare:
185.69
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-511-7
MDL number:
Form:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.CN(C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
InChI key
OVBRYLBVLSAOAS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Filiberto Mastrangelo et al.
The International journal of oral & maxillofacial implants, 35(2), 320-329 (2020-03-07)
The aim of this study was to compare how two innovative laser titanium surfaces and sandblasted and acid-etched surfaces influence human osteoblast behavior during osteogenesis and the initial phases of bone deposition. Human osteoblasts from human adipose stem cells were
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
GILF171300-10X96EA04065274079516
GILF161931-5X200EA04065274079127
GILF161930-10000EA04065274079110
GILF167103-960EA04065274079264
GILF171302-2EA04065274079530
GILF172300-10X96EA04065274079752
GILF167013-960EA04065274079219
GILF171204-2EA04065274079509