Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 99.20 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 379.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Dexrazoxane, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
InChI key
BMKDZUISNHGIBY-ZETCQYMHSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97.0% (GC) | assay >98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility DMSO: 40 mg/mL |
| color white to off-white | color white to beige | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexrazoxane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?