Vai a
D1413
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
1-(2,3-Dideoxy-β-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-(1H,3H)-dione, 2′,3′-Anhydrothymidine, Stavudine, d4T
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 89.10
CHF 75.73
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 308.00
CHF 261.80
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 75.73
Prezzo di listinoCHF 89.10Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
XNKLLVCARDGLGL-JGVFFNPUSA-N
General description
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine (d4T), a pyrimidine analogue is the inhibitor of reverse transcriptase.
Application
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine has been used in cell treatment. It has also been used as a drug in Caenorhabditis elegans to study drug induced mitochondrial toxicity. It has also been used in the preclinical evaluation of GS-9160.
Biochem/physiol Actions
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine is a nucleoside analog, which inhibits HIV replication in vitro. Stavudine has the ability to enter the cells by non-facilitated diffusion. It possesses inhibitory activity against moloney murine leukemia virus, friend murine leukemia virus and simian immunodeficiency virus.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR3447Y0000421Y0000408
Stavudine certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3447
Stavudine
Stavudine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000408
Stavudine
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D1413-10MG04061833559840
D1413-50MG04061833559857