Vai a
D0301
1,2-Dilinoleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol
≥95% (TLC), liquid
Sinonimo/i:
1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-hexadecanoyl-rac-glycerol, PLL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 838.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H98O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
855.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
CHF 838.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C55H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-28,52H,4-15,18,21-24,29-51H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,27-25-,28-26-
InChI key
LXAWUIOWWNQCQA-YBQWMRSQSA-N
Physical form
Liquid at room temperature
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)