Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
for use with 5804 R, for use with 5804, for use with 5810 R, for use with 5810
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022638661 (NA), Eppendorf® 5810724007 (EU)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartifeature
aerosol-tight
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022638661 (NA), Eppendorf® 5810724007 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5804 R, for use with 5804, for use with 5810 R, for use with 5810
General description
- Caps for Eppendorf® A-4-81 Rotor Lid, aerosol-tight, for 500 mL rectangular bucket.
- Set of 2 pieces.
- For centrifuge 5810/5810R and 5910 R swing bucket rotor.
Features and Benefits
- Aerosol-tight caps effectively minimize air resistance within the rotor.
- Suitable for 500 mL rectangular bucket
- Ideal for centrifuge 5810/5810R and 5910 R swing bucket rotor.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EP022638661-2EA | 04061835087044 |