Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 270.00 | |
| 1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 392.00 | |
| 2 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 816.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Cholera Toxin B subunit, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
~12 kDa
composition
Protein, ~5% Lowry
impurities
≤0.5% Cholera toxin A subunit (SDS-PAGE)
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt ~12 kDa | mol wt pentamer 57 kDa, ~12 kDa | mol wt ~12 kDa | mol wt ~12 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: soluble 10 mg/mL | solubility - | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C9903-.5MG | 04061833531358 |
| C9903-1MG | 04061833531365 |
| C9903-2MG | 04061833531372 |