Vai a
C9140
Convallatoxin
≥65%
Sinonimo/i:
3β,5α,14-Trihydroxy-19-oxo-5β,20(22)-cardenolide 3-(6-deoxy-α-L-mannopyranoside), Strophanthidin α-L-rhamnopyranoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 308.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H42O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-086-3
MDL number:
Form:
powder
CHF 308.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
concentration
≥65%
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2CC[C@]3(C=O)[C@H]4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H42O10/c1-15-22(32)23(33)24(34)25(38-15)39-17-3-8-27(14-30)19-4-7-26(2)18(16-11-21(31)37-13-16)6-10-29(26,36)20(19)5-9-28(27,35)12-17/h11,14-15,17-20,22-25,32-36H,3-10,12-13H2,1-2H3/t15-,17-,18+,19-,20+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28-,29-/m0/s1
InChI key
HULMNSIAKWANQO-JQKSAQOKSA-N
Biochem/physiol Actions
A cardiac glycoside found in lily-of-the-valley with digitalis-like cardiac effects.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S6626PHL80834PHL83215
Convallatoxin ≥65%
Sigma-Aldrich
C9140
Convallatoxin
Strophanthidin
Sigma-Aldrich
S6626
Strophanthidin
Convallatoxin phyproof® Reference Substance
PHL80834
Convallatoxin
Strophanthidin phyproof® Reference Substance
PHL83215
Strophanthidin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
concentration
≥65%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Convallatoxin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)