Vai a
C8628
Cholesteryl acetate
≥95% (HPLC; detection at 205 nm)
Sinonimo/i:
3β-Acetoxy-5-cholestene, 3β-Hydroxy-5-cholestene 3-acetate, 5-Cholesten-3β-ol 3-acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H48O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.69
EC Number:
210-066-4
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2064235
assay
≥95% (HPLC; detection at 205 nm)
mp
112-114 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(C)=O
InChI
1S/C29H48O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-20,23-27H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
XUGISPSHIFXEHZ-VEVYEIKRSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)