Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 597.00 CHF 507.45 | |
| 0.2 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 625.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 507.45
Prezzo di listinoCHF 597.00Risparmia il 15%biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
COL-10, monoclonal
mol wt
antigen 60 kDa (in denatured-reduced preparations)
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
deer, human, pig
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: 1:1,000 using HT 1080 human fibrosarcoma cells, western blot: suitable
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL10A1(1300)
General description
Immunogen
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
- immunoblotting and
- immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... COL10A1(1300) | Gene Information rat ... Col1a1(29393) | Gene Information human ... COL3A1(1281) | Gene Information human ... COL1A1(1277) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity deer, human, pig | species reactivity bovine, human, pig, rat, rabbit, deer | species reactivity rat, human | species reactivity pig, rat, human, deer, bovine |
| clone COL-10, monoclonal | clone COL-1, monoclonal | clone FH-7A, monoclonal | clone COL-1, monoclonal |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C7974-.2ML | 04061837883552 |
| C7974-100UL | 04061833261163 |