Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 156.00 | |
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 612.00 CHF 520.20 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.Clc1ccc2c(ccnc2c1)N3CCN(CCCN4CCN(CC4)c5ccnc6cc(Cl)ccc56)CC3
InChI
1S/C29H32Cl2N6.4H3O4P.4H2O/c30-22-2-4-24-26(20-22)32-8-6-28(24)36-16-12-34(13-17-36)10-1-11-35-14-18-37(19-15-35)29-7-9-33-27-21-23(31)3-5-25(27)29;4*1-5(2,3)4;;;;/h2-9,20-21H,1,10-19H2;4*(H3,1,2,3,4);4*1H2
InChI key
AMCQDGFOKTXHSY-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C7874-25MG | 04061833521250 |
| C7874-5MG | 04061833521267 |