Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H36N8O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
584.62
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
289-197-4
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?