Vai a
C5731
μ-Conotoxin GIIIB
>99%, From Conus geographus, lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
>99%
form
lyophilized powder
mol wt
2640 Da
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Specific blocker of skeletal muscle voltage-gated sodium channel.
Classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)