Vai a
C5132
Carbazole
≥95% purity (GC), powder
Sinonimo/i:
Dibenzopyrrole; Diphenylenimine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 69.40
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 150.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 279.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
201-696-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3956
CHF 69.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Carbazole, ≥95% (GC)
vapor pressure
400 mmHg ( 323 °C)
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to tan
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL
density
1.1 g/cm3 at 18 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChI key
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbazole is an aromatic heterocyclic organic molecule.
Application
Carbazole has been used in the uronic acid assay.
Biochem/physiol Actions
Carbazole mainly interacts with DNA and damages it. These events suppress the synthesis of new DNA or RNA. Carbazole derivatives are involved in antimicrobial, antitumor, antiepileptic, antihistaminic, antioxidant, anti-inflammatory, antidiarrhoeal, analgesic, neuroprotective, and pancreatic lipase suppression activities.
Analysis Note
May contain dark particles.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.20255PHR156446100
Carbazole ≥95% (GC)
Sigma-Aldrich
C5132
Carbazole
Carbazole for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20255
Carbazole
Carbazole VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46100
Carbazole
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
solubility
acetone: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical
environmental
assay
≥95% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbazole
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
428.0 °F - closed cup
flash_point_c
220.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
CARBAZOLE DERIVATIVES IN CANCER TREATMENT-A REVIEW.
Kanneti Naga M, et al.
World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (2015)
A complete set of hyaluronan fragments obtained from hydrolysis catalyzed by hyaluronidase: Application to studies of hyaluronan mass distribution by simple HPLC devices.
Tranchepain F, et al.
Analytical Biochemistry, 348, 232-242 (2006)
Guodong Ji et al.
Journal of hazardous materials, 225-226, 1-7 (2012-05-23)
We examined the effects of power and treatment time on the ultrasonically enhanced ozonation of carbazole dissolved in APG(1214) surfactant solutions, including an analysis of the mechanism of OH radical formation, the zeta potential of the colloidal suspension, the influence
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C5132-250G04061835347230
C5132-500G04061835347247
C5132-100G04061835347223